ENA769508619
Enamine
2-chloro-4-(4-fluoro-3-methylphenoxy)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-(4-fluoro-3-methylphenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H10ClFO2/c1-9-6-11(4-5-14(9)16)18-12-3-2-10(8-17)13(15)7-12/h2-8H,1H3
InChI
NNGFZNFKJLYWBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373389
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373389
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)