Documenti fondamentali
ENA769508265
Enamine
1,4-diethyl 2,2-difluoro-3-methylbutanedioate
Scegli un formato
100 MG
CHF 227.00
250 MG
CHF 305.00
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 571.50
2.5 G
CHF 1’151.30
5 G
CHF 2’230.30
10 G
CHF 4’310.30
SKU del venditore: EN300-370760-100MG
CHF 227.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 227.00
250 MG
CHF 305.00
500 MG
CHF 455.80
1 G
CHF 571.50
2.5 G
CHF 1’151.30
5 G
CHF 2’230.30
10 G
CHF 4’310.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-370760-100MG
CHF 227.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2,2-difluoro-3-methylsuccinate
Inchi Code
1S/C9H14F2O4/c1-4-14-7(12)6(3)9(10,11)8(13)15-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI
OODFVRPATPLIRE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370760
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370760
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)