Documenti fondamentali
ENA769508241
Enamine
2,3,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
SKU del venditore: EN300-370707-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 357.00
250 MG
CHF 490.90
500 MG
CHF 748.30
1 G
CHF 945.90
2.5 G
CHF 1’813.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-370707-100MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3,3-trimethylbutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H17N.ClH/c1-6(5-8)7(2,3)4;/h6H,5,8H2,1-4H3;1H
InChI
GNZQHJMPISJGCN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370707
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370707
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)