Documenti fondamentali
ENA769508057
Enamine
dispiro[2.0.2^{4}.1^{3}]heptane-7-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 1’319.00
250 MG
CHF 1’862.40
500 MG
CHF 2’907.60
1 G
CHF 3’714.90
2.5 G
CHF 7’239.20
5 G
CHF 10’689.40
10 G
CHF 15’828.30
SKU del venditore: EN300-366112-100MG
CHF 1’319.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 1’319.00
250 MG
CHF 1’862.40
500 MG
CHF 2’907.60
1 G
CHF 3’714.90
2.5 G
CHF 7’239.20
5 G
CHF 10’689.40
10 G
CHF 15’828.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-366112-100MG
CHF 1’319.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
47-49
Iupac Name
dispiro[2.0.2(4).1(3)]heptane-7-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10O/c9-5-6-7(1-2-7)8(6)3-4-8/h5-6H,1-4H2
InChI
UEKVKRRJOCIUOX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366112
Melting Point
47-49
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)