Documenti fondamentali
ENA769507737
Enamine
tert-butyl 4-oxo-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
Scegli un formato
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
SKU del venditore: EN300-367488-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 354.40
100 MG
CHF 505.20
250 MG
CHF 701.50
500 MG
CHF 1’078.50
1 G
CHF 1’371.00
2.5 G
CHF 2’645.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.34
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-367488-50MG
CHF 354.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undecane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-9-11(16)8-14(10-15)4-6-18-7-5-14/h4-10H2,1-3H3
InChI
NMNIPNFHOGXQBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367488
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367488
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)