Documenti fondamentali
ENA769506000
Enamine
1-(5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)piperidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.14
Numero MDL:
Punto di fusione
97-100
Iupac Name
1-(5-bromo-3-methylpyridin-2-yl)piperidin-2-one
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O/c1-8-6-9(12)7-13-11(8)14-5-3-2-4-10(14)15/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
TUMAJOMMODJOGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365176
Melting Point
97-100
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365176
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)