Documenti fondamentali
ENA769505484
Enamine
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
Scegli un formato
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
2.5 G
CHF 2’713.90
5 G
CHF 3’993.10
10 G
CHF 5’898.90
SKU del venditore: EN300-365648-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
2.5 G
CHF 2’713.90
5 G
CHF 3’993.10
10 G
CHF 5’898.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-365648-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-dichloro-6-fluoro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H6Cl2FNO/c1-15-8-4-6-5(2-7(8)13)3-9(11)14-10(6)12/h2-4H,1H3
InChI
IEQQEFVARMURER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365648
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)