Documenti fondamentali
ENA769505423
Enamine
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
10 G
CHF 7’955.50
SKU del venditore: EN300-365025-50MG
CHF 472.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 472.70
100 MG
CHF 683.30
250 MG
CHF 955.00
500 MG
CHF 1’478.90
1 G
CHF 1’884.50
2.5 G
CHF 3’649.90
5 G
CHF 5’378.90
10 G
CHF 7’955.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.7
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-365025-50MG
CHF 472.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydroxy-2,9-diazaspiro[5.5]undecan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O2.ClH/c12-7-5-9(8(13)11-6-7)1-3-10-4-2-9;/h7,10,12H,1-6H2,(H,11,13);1H
InChI
GBWVYSYLWQNTDY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365025
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365025
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)