Documenti fondamentali
ENA769500793
Enamine
6-bromoquinoline-3,4-diamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-361808-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-361808-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
219-220
Iupac Name
6-bromo-3,4-quinolinediamine
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H,11H2,(H2,12,13)
InChI
VSUQNFQMMYNTSK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361808
Melting Point
219-220
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361808
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)