Documenti fondamentali
ENA769495992
Enamine
2-fluoro-4-methoxy-6-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.17
Numero MDL:
Punto di fusione
134-135
Iupac Name
2-fluoro-4-methoxy-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-5-3-6(13-2)4-7(10)8(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI
MDXDXBVBNUWUBM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220260
Melting Point
134-135
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220260