ENA769495923
Enamine
methyl 2-(4-chlorophenyl)prop-2-enoate
About This Item
Iupac Name
methyl 2-(4-chlorophenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C10H9ClO2/c1-7(10(12)13-2)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
InChI
BJWLCWXTWGETFJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201226
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201226
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)