Documenti fondamentali
ENA769495836
Enamine
1-iodo-3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.01
Numero MDL:
Iupac Name
1-iodo-3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Inchi Code
1S/C6H6F3I/c7-6(8,9)4-1-5(10,2-4)3-4/h1-3H2
InChI
HUDKTQZFLROHKK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Dry Ice
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173147
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173147
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)