Documenti fondamentali
ENA769495099
Enamine
2-(aminooxy)acetohydrazide dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.02
Numero MDL:
Punto di fusione
180-185
Iupac Name
2-(aminooxy)acetohydrazide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C2H7N3O2.2ClH/c3-5-2(6)1-7-4;;/h1,3-4H2,(H,5,6);2*1H
InChI
OLLILTUPQOHYLT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358944
Melting Point
180-185
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-358944
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)