Documenti fondamentali
ENA715369617
Enamine
4-(hydrazinylmethyl)phenol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
SKU del venditore: EN300-331777-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 341.40
100 MG
CHF 485.70
250 MG
CHF 675.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-331777-50MG
CHF 341.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(hydrazineylmethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O.ClH/c8-9-5-6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,9-10H,5,8H2;1H
InChI
JOHRLHLGHBSDPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331777
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331777
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)