Documenti fondamentali
ENA638599311
Enamine
2-chloro-N-(1-methanesulfonylpiperidin-4-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.74
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-chloro-N-[1-(methylsulfonyl)-4-piperidinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C8H15ClN2O3S/c1-15(13,14)11-4-2-7(3-5-11)10-8(12)6-9/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,12)
InChI
KZPWBYBSJJIWSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47130
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-47130
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)