Documenti fondamentali
ENA638599191
Enamine
1-(3-chlorophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
CHF 100.90
250 MG
CHF 124.30
500 MG
CHF 171.10
1 G
CHF 206.20
2.5 G
CHF 306.30
5 G
CHF 472.70
10 G
CHF 825.00
SKU del venditore: EN300-345994-100MG
CHF 100.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 100.90
250 MG
CHF 124.30
500 MG
CHF 171.10
1 G
CHF 206.20
2.5 G
CHF 306.30
5 G
CHF 472.70
10 G
CHF 825.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-345994-100MG
CHF 100.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10ClN/c12-10-4-1-3-9(7-10)11(8-13)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChI
HZMRYIISYHOTSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345994
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345994
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)