Documenti fondamentali
ENA638599158
Enamine
[(2S,3S)-3-methyl-1-(triphenylmethyl)aziridin-2-yl]methanol
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-345920-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.44
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-345920-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
86-88
Iupac Name
((2S,3S)-3-methyl-1-tritylaziridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C23H23NO/c1-18-22(17-25)24(18)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-16,18,22,25H,17H2,1H3/t18-,22+,24?/m0/s1
InChI
MHDNNWKUMQPYBF-OAFZIFGRSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345920
Melting Point
86-88
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345920
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)