ENA638599154
Enamine
2,4-dimethyloxan-4-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-343826-100MG
CHF 363.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-343826-100MG
CHF 363.50
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
2,4-dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-ol
Inchi Code
1S/C7H14O2/c1-6-5-7(2,8)3-4-9-6/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI
PAWTZMCTKMSIOE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343826
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)