Documenti fondamentali
ENA638598848
Enamine
benzyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
SKU del venditore: EN300-344868-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-344868-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
benzyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI
KKLBVJNMBJECIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344868
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344868
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)