Documenti fondamentali
ENA638598632
Enamine
1-(2-methoxypyridin-4-yl)cyclopropan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.13
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxypyridin-4-yl)cyclopropan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O.2ClH/c1-12-8-6-7(2-5-11-8)9(10)3-4-9;;/h2,5-6H,3-4,10H2,1H3;2*1H
InChI
ZELXKIJDRRANGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345913
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345913
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)