Documenti fondamentali
ENA638598625
Enamine
(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.62
Numero MDL:
Iupac Name
(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7FN2O.ClH/c9-5-1-2-6-7(4-10)11-12-8(6)3-5;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI
ODDAVRZXWYZYCZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345764
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345764
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)