ENA638598522
Enamine
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-344725-100MG
CHF 185.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-344725-100MG
CHF 185.40
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
1-oxaspiro[4.4]nonan-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-7-5-8(10-6-7)3-1-2-4-8;/h7H,1-6,9H2;1H
InChI
NFMCLOQOJNRARH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344725
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)