Documenti fondamentali
ENA638598509
Enamine
2-[4-(chloromethyl)-1,3-oxazol-2-yl]pyridine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 774.30
100 MG
CHF 1’000.50
250 MG
CHF 1’404.80
500 MG
CHF 2’190.00
1 G
CHF 2’794.50
2.5 G
CHF 5’436.10
5 G
CHF 8’019.20
10 G
CHF 11’869.80
SKU del venditore: EN300-344566-50MG
CHF 774.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 774.30
100 MG
CHF 1’000.50
250 MG
CHF 1’404.80
500 MG
CHF 2’190.00
1 G
CHF 2’794.50
2.5 G
CHF 5’436.10
5 G
CHF 8’019.20
10 G
CHF 11’869.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-344566-50MG
CHF 774.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(chloromethyl)-2-(pyridin-2-yl)oxazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O.ClH/c10-5-7-6-13-9(12-7)8-3-1-2-4-11-8;/h1-4,6H,5H2;1H
InChI
BWTKPHOADRDHAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344566
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344566
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)