Documenti fondamentali
ENA638598389
Enamine
4-(dimethylamino)pentanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Punto di fusione
75-79
Iupac Name
4-(dimethylamino)pentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-6(8(2)3)4-5-7(9)10;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10);1H
InChI
HQYQOSXVIUGSRM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343801
Melting Point
75-79
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343801
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)