Documenti fondamentali
ENA638598383
Enamine
methyl({[(2R)-piperidin-2-yl]methyl})amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.14
Numero MDL:
Iupac Name
(R)-N-methyl-1-(piperidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-8-6-7-4-2-3-5-9-7;;/h7-9H,2-6H2,1H3;2*1H/t7-;;/m1../s1
InChI
UEUIIRPSKQKNHA-XCUBXKJBSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343759
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)