ENA638597245
Enamine
1,7,7-trimethyl-1H,4H,5H,6H,7H,8H-pyrazolo[4,3-c]azepin-4-one
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-342200-50MG
CHF 472.70
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-342200-50MG
CHF 472.70
Iupac Name
1,7,7-trimethyl-5,6,7,8-tetrahydropyrazolo[4,3-c]azepin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-10(2)4-8-7(5-12-13(8)3)9(14)11-6-10/h5H,4,6H2,1-3H3,(H,11,14)
InChI
AKVXTAQQDLKTSO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)