Documenti fondamentali
ENA638594477
Enamine
6-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.57
Numero MDL:
Iupac Name
6-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-8-6-1-2-9-10(6)4-5/h1-4H
InChI
FQXQOIGAJJUUNH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-339498
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-339498
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)