Documenti fondamentali
ENA638589472
Enamine
2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.24
Numero MDL:
Iupac Name
2-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c12-11(14)6-8-2-1-3-9-7-13-5-4-10(8)9/h1-3,13H,4-7H2,(H2,12,14)
InChI
NKCDVKISFNKTNS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333064
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333064
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)