Documenti fondamentali
ENA638589463
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
SKU del venditore: EN300-335916-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-335916-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c11-8(12)7-9-5-6-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2,(H,11,12)
InChI
QZXMUJXWSSSIBH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335916
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335916
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)