Documenti fondamentali
ENA638589455
Enamine
2,5-dioxoimidazolidine-4-carboxamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
5 G
CHF 5’430.90
10 G
CHF 8’030.90
SKU del venditore: EN300-335895-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 476.60
100 MG
CHF 687.20
250 MG
CHF 964.10
500 MG
CHF 1’493.20
1 G
CHF 1’902.70
2.5 G
CHF 3’686.30
5 G
CHF 5’430.90
10 G
CHF 8’030.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.1
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-335895-50MG
CHF 476.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
244-249
Iupac Name
2,5-dioxo-4-imidazolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O3/c5-2(8)1-3(9)7-4(10)6-1/h9H,(H2,5,8)(H2,6,7,10)
InChI
JDYJALGXVKCJIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335895
Melting Point
244-249
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335895
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)