Documenti fondamentali
ENA638589409
Enamine
3-[(2-aminoethyl)amino]pyrrolidine-2,5-dione dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
SKU del venditore: EN300-333629-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 350.50
250 MG
CHF 483.10
500 MG
CHF 734.00
1 G
CHF 929.00
2.5 G
CHF 1’776.60
5 G
CHF 2’607.30
10 G
CHF 3’844.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.09
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-333629-100MG
CHF 350.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((2-aminoethyl)amino)pyrrolidine-2,5-dione dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N3O2.2ClH/c7-1-2-8-4-3-5(10)9-6(4)11;;/h4,8H,1-3,7H2,(H,9,10,11);2*1H
InChI
MVKZABQTIFOXDF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333629
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333629
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)