Documenti fondamentali
ENA638587983
Enamine
5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.23
Numero MDL:
Punto di fusione
144-146
Iupac Name
5-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C9H6F3N3S/c10-9(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7-14-15-8(13)16-7/h1-4H,(H2,13,15)
InChI
OWEVQLAGEVSZQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332391
Melting Point
144-146
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332391