Documenti fondamentali
ENA638587500
Enamine
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 390.80
100 MG
CHF 559.80
250 MG
CHF 779.50
500 MG
CHF 1’203.30
1 G
CHF 1’530.90
2.5 G
CHF 2’954.40
5 G
CHF 4’351.90
10 G
CHF 6’433.20
SKU del venditore: EN300-323039-50MG
CHF 390.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 390.80
100 MG
CHF 559.80
250 MG
CHF 779.50
500 MG
CHF 1’203.30
1 G
CHF 1’530.90
2.5 G
CHF 2’954.40
5 G
CHF 4’351.90
10 G
CHF 6’433.20
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-323039-50MG
CHF 390.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(isoquinolin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c15-12(16)13(6-7-13)11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-14-11/h1-5,8H,6-7H2,(H,15,16)
InChI
XVMSJPPUFPMJSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-323039
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)