Documenti fondamentali
ENA638587333
Enamine
6-[2-(2-chlorophenoxy)ethoxy]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.71
Numero MDL:
Iupac Name
6-(2-(2-chlorophenoxy)ethoxy)picolinic acid
Inchi Code
1S/C14H12ClNO4/c15-10-4-1-2-6-12(10)19-8-9-20-13-7-3-5-11(16-13)14(17)18/h1-7H,8-9H2,(H,17,18)
InChI
DBNQFEZYCKQHQG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332012
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332012
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)