Documenti fondamentali
ENA638587291
Enamine
(4R,6R)-4-hydroxy-2,8,14-triazatricyclo[8.4.0.0,2,6]tetradeca-1(14),10,12-trien-7-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.24
Numero MDL:
Iupac Name
(7aR,9R)-9-hydroxy-5,6,7a,8,9,10-hexahydro-7H-pyrido[3,2-f]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepin-7-one
Inchi Code
1S/C11H13N3O2/c15-8-4-9-11(16)13-5-7-2-1-3-12-10(7)14(9)6-8/h1-3,8-9,15H,4-6H2,(H,13,16)/t8-,9-/m1/s1
InChI
IYCZDGSUEPCKTP-RKDXNWHRSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331628
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-331628
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)