ENA638586986
Enamine
3-(2-hydroxyethyl)piperidin-2-one
About This Item
Iupac Name
3-(2-hydroxyethyl)-2-piperidinone
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c9-5-3-6-2-1-4-8-7(6)10/h6,9H,1-5H2,(H,8,10)
InChI
KXEFHGQHMLWLJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317846
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317846
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)