Documenti fondamentali
ENA638586783
Enamine
4-[(oxiran-2-yl)methyl]oxan-4-ol
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-314641-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-314641-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(oxiran-2-ylmethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
Inchi Code
1S/C8H14O3/c9-8(5-7-6-11-7)1-3-10-4-2-8/h7,9H,1-6H2
InChI
KLRMJNVQRFMHEJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314641
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314641
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)