Documenti fondamentali
ENA638586403
Enamine
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.03
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-bromoprop-2-ene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H4BrFO2S/c1-3(4)2-8(5,6)7/h1-2H2
InChI
TYJMQEDWMOIJGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253266
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)