ENA638586010
Enamine
5-cyclobutylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-cyclobutylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO2.ClH/c11-9(12)8-5-4-7(10-8)6-2-1-3-6;/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12);1H
InChI
SKZVNCNBEBSCIU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269917
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269917
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)