Documenti fondamentali
ENA638586008
Enamine
7-(iodomethyl)-6-oxaspiro[3.4]octane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.1
Numero MDL:
Iupac Name
7-(iodomethyl)-6-oxaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C8H13IO/c9-5-7-4-8(6-10-7)2-1-3-8/h7H,1-6H2
InChI
SIFMUSWUAPDMQW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269796
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269796
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)