Key Documents
ENA580354712
Enamine
1-(5-amino-3-bromo-1,2-thiazol-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.08
Numero MDL:
Punto di fusione
138-140
Iupac Name
1-(5-amino-3-bromo-4-isothiazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c1-2(9)3-4(6)8-10-5(3)7/h7H2,1H3
InChI
WVHBILGIFFDXGM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321240
Melting Point
138-140
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321240