Documenti fondamentali
ENA580354543
Enamine
rac-(1R,2R)-2-methyl-1-[4-(propan-2-yl)phenyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
SKU del venditore: EN300-321104-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.76
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-321104-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2R)-1-(4-isopropylphenyl)-2-methylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N.ClH/c1-9(2)11-4-6-12(7-5-11)13(14)8-10(13)3;/h4-7,9-10H,8,14H2,1-3H3;1H/t10-,13-;/m1./s1
InChI
FOAJLLVDCFAXQB-HTMVYDOJSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321104
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321104
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)