Documenti fondamentali
ENA580354440
Enamine
1,8,8-trimethylbicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.25
Numero MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-1,8,8-trimethylbicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one
Inchi Code
1S/C11H16O2/c1-10(2)7-4-5-11(10,3)9(13)6-8(7)12/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI
ZTIUZVPQAUZNLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321000
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321000
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)