Documenti fondamentali
ENA580354234
Enamine
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
Scegli un formato
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
SKU del venditore: EN300-320867-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 185.40
250 MG
CHF 245.20
500 MG
CHF 429.80
1 G
CHF 557.20
2.5 G
CHF 1’047.30
5 G
CHF 1’529.60
10 G
CHF 2’245.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-320867-100MG
CHF 185.40
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
bis(2-bromoethyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C6H14Br2Si/c1-9(2,5-3-7)6-4-8/h3-6H2,1-2H3
InChI
ZTRQEQWTQBKCSX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
Pittogrammi
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-320867
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)