ENA580354230
Enamine
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-321441-100MG
CHF 262.10
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-321441-100MG
CHF 262.10
Iupac Name
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C10H5ClF2N2/c11-9-5-4-8(14-15-9)10-6(12)2-1-3-7(10)13/h1-5H
InChI
NYBXZOPGMHOHGL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)