Documenti fondamentali
ENA580354047
Enamine
1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}piperazin-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.7
Numero MDL:
Iupac Name
1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)piperazin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H13F3N2O.ClH/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)8-17-6-5-16-7-11(17)18;/h1-4,16H,5-8H2;1H
InChI
OPZMBLZJKOQDTR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321958
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321958
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)