Documenti fondamentali
ENA580350008
Enamine
1-tert-butyl 2-ethyl 5-hydroxy-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
SKU del venditore: EN300-316167-100MG
CHF 444.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 444.10
250 MG
CHF 613.10
500 MG
CHF 940.70
1 G
CHF 1’194.20
2.5 G
CHF 2’296.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-316167-100MG
CHF 444.10
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-tert-butyl 2-ethyl 5-hydroxy-1H-indole-1,2-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H19NO5/c1-5-21-14(19)13-9-10-8-11(18)6-7-12(10)17(13)15(20)22-16(2,3)4/h6-9,18H,5H2,1-4H3
InChI
FKYRBBCAGIGTIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316167
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316167
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)