Documenti fondamentali
ENA580350003
Enamine
spiro[2.4]heptane-4-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
SKU del venditore: EN300-316156-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 436.30
100 MG
CHF 627.40
250 MG
CHF 877.00
500 MG
CHF 1’355.40
1 G
CHF 1’724.60
2.5 G
CHF 3’337.90
5 G
CHF 4’917.40
10 G
CHF 7’270.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-316156-50MG
CHF 436.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
spiro[2.4]heptane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-7(10)6-2-1-3-8(6)4-5-8/h6H,1-5H2,(H,9,10)
InChI
SXYOMNVKWOZAOA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316156
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-316156
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)