Documenti fondamentali
ENA580349755
Enamine
rac-[(3R,4R)-4-(hydroxymethyl)pyrrolidin-3-yl]methanol hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.64
Numero MDL:
Iupac Name
((3S,4S)-pyrrolidine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2.ClH/c8-3-5-1-7-2-6(5)4-9;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6-;/m0./s1
InChI
MXRHFPPLNZYSOO-GEMLJDPKSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314088
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314088
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)