Documenti fondamentali
ENA580349494
Enamine
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-8-amine; trifluoroacetic acid
Scegli un formato
50 MG
CHF 377.80
100 MG
CHF 541.60
250 MG
CHF 752.20
500 MG
CHF 1’161.70
1 G
CHF 1’477.60
2.5 G
CHF 2’853.00
5 G
CHF 4’198.50
10 G
CHF 6’204.40
SKU del venditore: EN300-315268-50MG
CHF 377.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 377.80
100 MG
CHF 541.60
250 MG
CHF 752.20
500 MG
CHF 1’161.70
1 G
CHF 1’477.60
2.5 G
CHF 2’853.00
5 G
CHF 4’198.50
10 G
CHF 6’204.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-315268-50MG
CHF 377.80
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethylchroman-8-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C11H15NO.C2HF3O2/c1-11(2)7-6-8-4-3-5-9(12)10(8)13-11;3-2(4,5)1(6)7/h3-5H,6-7,12H2,1-2H3;(H,6,7)
InChI
XNAMVKQBKROWBJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315268
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315268
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)